Especificaciones
| Tipo de producto | Pinzas |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud del eje (métrico) | 130 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Fijación T 10 Basic al soporte R 104 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |