Learn More
Éster metílico del ácido (R)-2-(trifluorometilsulfoniloxi)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-(Trifluoromethylsulfonyloxy)propionic Acid Methyl Ester |
| CAS | 115724-80-6 |
| Fórmula molecular | C9 H14 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (R)-2-(Trifluoromethylsulfonyloxy)-propionic Acid Methyl Ester, (2R)-2-(Trifluoromethylsulfonyloxy)-propionic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O2/c1-4-8(3)6-7-9(10)11-5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b7-6+,8-4+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\C(=C\C)\C |
| Nombre IUPAC | (2E,4E)-4-metilhexa-2,4-dienoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.206 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.099 |