Learn More
Éster metílico del ácido (R)-2-(trifluorometilsulfoniloxi)propiónico, TRC
Código de producto. 30456407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456407 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30456407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79176010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-(Trifluoromethylsulfonyloxy)propionic Acid Methyl Ester
CAS 115724-80-6
Fórmula molecular C9 H14 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo (R)-2-(Trifluoromethylsulfonyloxy)-propionic Acid Methyl Ester, (2R)-2-(Trifluoromethylsulfonyloxy)-propionic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O2/c1-4-8(3)6-7-9(10)11-5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b7-6+,8-4+
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(=C\C)\C
Nombre IUPAC (2E,4E)-4-metilhexa-2,4-dienoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 154.206
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.099