Learn More
(R)-2-Tioxotiazolidina-4-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30137712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137712 10 mg 10 miligramos
30137465 50 mg 50 miligramos
30003750 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT39500010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98169-56-3
Fórmula molecular C4 H5 N O2 S2
Peso molecular (g/mol) 163.22
Sinónimo 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-thioxo-, (4R)-, 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-thioxo-, (R)-, (4R)-2-Thioxo-4-thiazolidinecarboxylic acid, (R)-(-)-Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic acid, (R)-(-)-Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic acid, (R)-Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic acid, Raphanusamic acid
Nombre IUPAC (4R)-2-tioxotiazolidina-4-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)[C@@H]1CSC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO2S2/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)/t2-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.9762
Porcentaje de pureza >95%