Learn More
(R)-2-Tioxotiazolidina-4-Ácido Carboxílico-13C3, TRC
Código de producto. 30005441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005441 0.5 mg 0.50 miligramo
30009364 1 mg 1 miligramo
30008913 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3950020.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2704345-00-4
Fórmula molecular C13C3H5NO2S2
Peso molecular (g/mol) 166.2
Sinónimo (R)-2-Thioxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid-13C3, (R)-Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic Acid-13C3, (R)-TTCA-13C3, (R)-TTCA-13C3 (Thiram Metabolite), Raphanusamic Acid-13C3
Nombre IUPAC (R)-2-tioxotiazolidina-4-carboxílico-4,5-13C2 ácido-13C
SMILES S=C1N[13C@H]([13C](O)=O)[13CH2]S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid-13C3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO2S2/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.99
Porcentaje de pureza >95%