Learn More
Hidrato de ácido (R)-2-((terc-butoxicarbonil)amino)-4-metilpentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic Acid Hydrate |
| CAS | 200937-17-3 |
| Fórmula molecular | C11H21NO4 . H2O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | D-Leucine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, hydrate (1:1) (ACI), D-Leucine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, monohydrate (9CI), (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid hydrate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-leucine hydrate, (2R)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid monohydrate, D-Boc leucine hydrate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate, N-Boc-D-leucine hydrate, tert-Butoxycarbonyl-D-leucine hydrate |
| SMILES | O.CC(C)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1576 |