Learn More
Ácido (R)-(-)-2-fenilpropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10430141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 MG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10430141 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
1 options
Código de producto. 10430141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264662500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid
Nombre de nota 99%
CAS 7782-26-5
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 32°C
Color Beige a marrón
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 115°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H10O2
Fórmula lineal CH3CH(C6H5)CO2H
Índice de refracción 1.5232
Número MDL MFCD00063140
Cantidad 250 mg
Beilstein 09, 2417
Gravedad específica 1.1
Condición de rotación específica −75° (20°C c=3,CHCl3)
Rotación específica -75
Sinónimo r---2-phenylpropionic acid, r-2-phenylpropanoic acid, 2r-2-phenylpropanoic acid, r-hydratropic acid, --hydratropic acid, r---hydratropic acid, r---2-phenylpropionicacid, r-2-phenylpropionic acid, r-2-phenyl-propionic acid, r-2-phenyl-proprionic acid
Clave InChI YPGCWEMNNLXISK-SSDOTTSWSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 150.18
PubChem CID 446626
ChEBI CHEBI:43035
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido o líquido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.