Learn More
Ácido (R)-(-)-2-fenilpropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488277 0.25 g 0.25 g
11468277 1 g 1 g
11478277 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17639.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7782-26-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-26-5
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00063140
Clave InChI YPGCWEMNNLXISK-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r---2-phenylpropionic acid, r-2-phenylpropanoic acid, 2r-2-phenylpropanoic acid, r-hydratropic acid, --hydratropic acid, r---hydratropic acid, r---2-phenylpropionicacid, r-2-phenylpropionic acid, r-2-phenyl-propionic acid, r-2-phenyl-proprionic acid
PubChem CID 446626
ChEBI CHEBI:43035
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-fenilpropanoico
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid
Punto de fusión 32°C to 34°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 264°C to 266°C
Temperatura de inflamación 148°C (298°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 0.25 g
Beilstein 2207688
Rotación óptica −73° (c=1.6 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%