Learn More
(R)-(-)-2-Fenilglicinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409336 1 g 1 g
11419336 5 g 5 g
11429336 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19030.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56613-80-0 | C8H12NO | 138.19 g/mol
Amino alcohol used to prepare a chiral imine or oxazolidine from ethyl trifluoropyruvate. These intermediates were then employed in a synthesis of both enantiomers of α-trifluoromethylproline. Chiral β-amino alcohol used as a synthetic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Aminoalcohol utilizado para preparar una imina quiral o oxazolidina a partir de trifluoropiruvato de etilo. Estos intermediarios se emplearon en una síntesis de ambos enantiómeros de α-trifluorometilprolina. β-Aminoalcohol quiral usado como bloque de construcción sintético.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56613-80-0
Fórmula molecular C8H12NO
Peso molecular (g/mol) 138.19
Número MDL MFCD00008062
Clave InChI IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-O
Sinónimo r---2-phenylglycinol, d-phenylglycinol, r-2-phenylglycinol, r-2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethan-1-ol, d-plenylglycinol, r---2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethanol, d-2-phenylglycinol, r-phenylglycinol
PubChem CID 2724025
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-2-feniletanol
SMILES [NH3+][C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Phenylglycinol
Punto de fusión 76°C to 78°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2935848
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica −30° (c=0.75 in 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%