Learn More
(R)-(-)-2-Fenilglicinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10195293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10195293 25 g Frasco de vidrio 25 g
10193910 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10195293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183820250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56613-80-0 | C8H12NO | 138.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56613-80-0
Fórmula molecular C8H12NO
Peso molecular (g/mol) 138.19
Número MDL MFCD00008062
Clave InChI IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-O
Sinónimo r---2-phenylglycinol, d-phenylglycinol, r-2-phenylglycinol, r-2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethan-1-ol, d-plenylglycinol, r---2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethanol, d-2-phenylglycinol, r-phenylglycinol
PubChem CID 2724025
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-2-feniletanol
SMILES [NH3+][C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Phenylglycinol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75°C to 79°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(NH2)CH2OH
Cantidad 25 g
Fieser 17,279
Condición de rotación específica −30.50° (20°C c=1,1N HCl)
Rotación específica -30.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-2-Phenylglycinol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.