Learn More
Clorhidrato de éster metílico de (R)-(-)-2-fenilglicina, TRC
Código de producto. 30418084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30418084 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30418084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP327235500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2R)-2-Amino-2-phenylacetate Hydrochloride
CAS 19883-41-1
Fórmula molecular C9H11NO2.HCl
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzeneacetic acid','α-amino-','methyl ester','hydrochloride (1:1)','(αR)-, Benzeneacetic acid','α-amino-','methyl ester','hydrochloride','(R)-, Benzeneacetic acid','α-amino-','methyl ester','hydrochloride','(αR)- (9CI), Glycine','2-phenyl-','methyl ester','hydrochloride','D- (8CI), ((R)-2-Methoxy-2-oxo-1-phenylethyl)ammonium chloride, (R)-(-)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, (R)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, (R)-Methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, (R)-Methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, (R)-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, D-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, D-α-Aminophenylacetic acid methyl ester hydrochloride, Methyl (R)-amino(phenyl)acetate hydrochloride, Methyl (R)-phenylglycinate hydrochloride, Methyl D-phenylglycinate hydrochloride, Methyl D-α-phenylglycinate hydrochloride, Methyl D-α-phenylglycine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccccc1
Nombre IUPAC metil (2R)-2-amino-2-fenilacetato; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 201.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.0557