Learn More
(R)-(-)-2-Ácido fenilbutírico, TRC
Código de producto. 17981525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17981525 500 mg 500 miligramos
17903235 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17981525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319795500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938-79-4
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Sinónimo (alphaR)-alpha-Ethylbenzeneacetic Acid, (-)-(R)-2-Phenylbutyric Acid, (-)-2-Phenylbutanoic Acid, (R)-(-)-alpha-Ethylphenylacetic Acid, (R)-alpha-Ethylbenzeneacetic cid
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-fenilbutanoico
SMILES CC[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Phenylbutyric Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837