Learn More
Ácido (R)-(-)-2-fenilbutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357436 1 g 1 g
11367436 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09464.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 938-79-4 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938-79-4
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00063165
Clave InChI OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
PubChem CID 785330
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-fenilbutanoico
SMILES CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Densidad 1.055
Punto de ebullición 270°C to 272°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 1 g
Beilstein 2327346
Rotación óptica −100° (c=5 in Toluene)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99%