Learn More
Ácido (R)-(-)-2-fenilbutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10025842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10025842 1 g 1 g
10250303 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10025842 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378520010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 938-79-4 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938-79-4
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00063165
Clave InChI OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
PubChem CID 785330
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-fenilbutanoico
SMILES CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0550g/mL
Punto de ebullición 130°C (3.0 mbar)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(C6H5)CO2H
Índice de refracción 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Beilstein 09,IV,1815
Gravedad específica 1.055
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.