Learn More
(R)-(+)-2-Fenil-1-propanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
11328875 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11328875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13999.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol
CAS 19141-40-3
Densidad 0.975
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Fórmula molecular C9H12O
Índice de refracción 1.526
Número MDL MFCD00145206
Cantidad 250 mg
Sinónimo r-2-phenyl-1-propanol, r-+-2-phenyl-1-propanol, 2r-2-phenylpropan-1-ol, r-2-phenylpropanol, unii-9d7u4y35ur, 2-phenyl-1-propanol, +-, 2r-2-phenyl-1-propanol, +--2-phenyl-1-propanol, benzeneethanol, beta-methyl-, r, r-2-phenyl-1-propanol, +-
Clave InChI RNDNSYIPLPAXAZ-QMMMGPOBSA-N
Rotación óptica +18° (Neat)
SMILES C[C@@H](CO)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (2R)-2-fenilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 136.19
PubChem CID 177050
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza ≥98%