Learn More
Ácido(R)-(-)-2-Oxotiazolidina-4-carboxílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474659 1 g 1 g
15484659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62254.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Reagent for hepatic glutathione studies
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19771-63-2
Fórmula molecular C4H5NO3S
Peso molecular (g/mol) 147.148
Número MDL MFCD00066092
Clave InChI BMLMGCPTLHPWPY-REOHCLBHSA-N
Sinónimo procysteine, r-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-2-oxo-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-2-oxothiazolidine-4-carboxylate, oxothiazolidinecarboxylic acid, l-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-oxo-, 4r, ccris 7672, oxothiazolidine carboxylate, l, r---2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 72390
Nombre IUPAC Ácido (4R) -2-oxo-1,3-dihidropiridina-4-carboxílico
SMILES C1C(NC(=O)S1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 174°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 4179169
Índice Merck 14,6950
Información de solubilidad Soluble in water
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.15
Forma física Polvo