Learn More
(R)-(-)-2-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352457 5 g 5 g
11342457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11502.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5978-70-1 | C8H18O | 130.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5978-70-1
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00064284
Clave InChI SJWFXCIHNDVPSH-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-octan-2-ol, r---2-octanol, r-2-octanol, l-octan-2-ol, 2r-octan-2-ol, 2r-2-octanol, unii-2shb67xf6h, d-2-octanol, r---hexylmethylcarbinol, l--2-octanol
PubChem CID 80080
ChEBI CHEBI:37871
Nombre IUPAC (2R)-octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Octanol
Densidad 0.819
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.426
Cantidad 5 g
Beilstein 1719324
Índice Merck 14,6752
Rotación óptica −10° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%