Learn More
Isocianato de (R)-(-)-2-nonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15419149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419149 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15419149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20236.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Nonyl isocyanate
CAS 745783-79-3
Fórmula molecular C10H19NO
Índice de refracción 1.432
Número MDL MFCD05664081
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo r---2-nonyl isocyanate, 2r-2-isocyanatononane
Clave InChI BHXMYHDVDLZHAG-SNVBAGLBSA-N
SMILES CCCCCCCC(C)N=C=O
Nombre IUPAC (2R)-2-isocianatononano
Peso molecular (g/mol) 169.268
PubChem CID 92178445
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.27
Porcentaje de pureza 97%