Learn More
(R)-(-)-2-Metilpirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464278 250 mg 250 miligramos
15454278 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57885.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41720-98-3 | C5H11N | 85.15 g/mol
It is used as a building block used in a multikilogram synthesis of a chiral naphthalenoid histamine receptor antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como compuesto básico utilizado en una síntesis multi-kilogramo de un antagonista del receptor de histamina naftalenoide quiral.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener el recipiente en un lugar fresco y bien ventilado. Sensible a la humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41720-98-3
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Número MDL MFCD07783026
Clave InChI RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo r-2-methylpyrrolidine, r-2-methyl-pyrrolidine, 2r-2-methylpyrrolidine, r---2-methylpyrrolidine, r-2-methyl pyrrolidine, 2-r-methylpyrrolidine, 2r---2-methyltetrahydropyrrole, 2r---2-methylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methyl-, 2r, 2-methyl-pyrrolidine
PubChem CID 641544
ChEBI CHEBI:78858
Nombre IUPAC (2R)-2-metilpirrolidina
SMILES CC1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Densidad 0.84
Temperatura de inflamación 7°C (45°F)
Índice de refracción 1.43
Cantidad 250 mg
Número UN UN2733
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −19° (c=5 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.15
Porcentaje de pureza 95%