Learn More
(R)-(-)-2-Metilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11916531 25 g 25 g
10109841 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356270250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75336-86-6 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75336-86-6
Fórmula molecular C5H12N2
Peso molecular (g/mol) 100.16
Clave InChI JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w
PubChem CID 7330434
Nombre IUPAC (2R)-2-metilpiperazina
SMILES CC1CNCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Methylpiperazine
Punto de fusión 86.0°C to 91.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 155.0°C to 156.0°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Condición de rotación específica − 18.00 (20.00°C c=1,toluene)
Rotación específica − 18.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-2-Methylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.