Learn More
(R)-(-)-2-Metilpiperacina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
11446106 0.25 g 0.25 g
11426106 1 g 1 g
11436106 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11446106
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22366.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 75336-86-6 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75336-86-6
Fórmula molecular C5H12N2
Peso molecular (g/mol) 100.165
Número MDL MFCD00192317
Clave InChI JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w
PubChem CID 7330434
Nombre IUPAC (2R)-2-metilpiperazina
SMILES CC1CNCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Methylpiperazine
Punto de fusión 76°C to 78°C
Punto de ebullición 155°C to 156°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Cantidad 0.25 g
Número UN UN2925
Beilstein 3647994
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Rotación óptica −7° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.17
Porcentaje de pureza ≥98%