Learn More
(R)-(-)-2-metilglicidil 4-nitrobenzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-2-Methylglycidyl 4-Nitrobenzoate |
| CAS | 106268-96-6 |
| Fórmula molecular | C11H11NO5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (R)-2-Methyloxiranemethanol 4-Nitrobenzoate, (2R)-2-Methyloxiranemethanol 4-Nitrobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO5/c1-11(7-17-11)6-16-10(13)8-2-4-9(5-3-8)12(14)15/h2-5H,6-7H2,1H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(COC(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])CO1 |
| Nombre IUPAC | 4-nitrobenzoato de [(2R)-2-metiloxiran-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 237.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0637 |