Learn More
(R)-(-)-2-Ácido Metilglutárico, TRC
Código de producto. 30483320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483320 1 g 1 g
30473054 100 mg 100 miligramos
30476560 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3116031G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1115-81-7
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Sinónimo (2R)-2-Methylpentanedioic Acid, (-)-alpha-Methylglutaric Acid, (2R)-2-Methylglutaric Acid, (2R)-2-Methylpentanedioic Acid, (R)-2-Methylpentanedioic Acid
Nombre IUPAC (2R)-2-ácido metilpentanedioico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Methylglutaric Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0579