Learn More
Ácido (R)-2-metilbutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Methylbutyric Acid |
| CAS | 32231-50-8 |
| Fórmula molecular | C5H10O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2R)-2-Methylbutanoic Acid, (-)-2-Methylbutanoic Acid, (R)-(-)-2-Methylbutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 102.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0681 |