Learn More
(R)-(+)-2-Metil-2-propanosulfinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide is a chiral ligand, which is used in pharmaceutical compositions. Further, it is used in the preparation of beta-chloro sulfinamides in the synthesis of chiral azridines. It is involved in the preparation of organocatalyst for enantioselective reduction of imines. It serves as a reagent for synthesizing chiral amines. In addition to this, it is converted into P,N-sulfinyl imine ligands through condensation with aldehydes and ketones which undergoes iridium-catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La (R)-(+)-2-metil-2-propanosulfinamida es un ligando quiral, que se utiliza en composiciones farmacéuticas. Además, se utiliza en la preparación de las sulfinamidas de beta-cloro en la síntesis de las aziridinas quirales. Participa en la preparación del organocatalizador para la reducción enantioselectiva de iminas. Sirve como reactivo para sintetizar aminas quirales. Además de esto, se convierte en ligandos de P,N-sulfinil imina mediante la condensación con aldehídos y cetonas que se somete a la hidrogenación asimétrica de olefinas catalizada por iridio.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol, tetrahidrofurano, diclorometano, dimetilsulfóxido y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide |
| Punto de fusión | ∼100°C to 105°C |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Soluble in chloroform,methanol,tetrahydrofuran,dichloromethane,dimethyl sulfoxide and most organic solvents. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.2 |
| Porcentaje de pureza | 98% |