Learn More
(R)-2-Metil-1-tosilaziridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Methyl-1-tosylaziridine |
| CAS | 177971-32-3 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (R)-2-Methyl-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-aziridine, (R)-2-Methyl-1-tosylaziridine, (2R)-2-Methyl-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]aziridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2S/c1-8-3-5-10(6-4-8)14(12,13)11-7-9(11)2/h3-6,9H,7H2,1-2H3/t9-,11?/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CN1S(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-metil-1-(4-metilfenil)sulfonilazidina |
| Peso molecular (g/mol) | 211.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0667 |