Learn More
Clorhidrato de (R)-2-metil-1-fenilpropan-1-amina, LoGiCal
Código de producto. 30457608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457608 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457608 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1366.24
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 51600-25-0
Nombres de analitos o componentes (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10H15N.ClH
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (αR)-α-(1-Methylethyl)benzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, α-(1-methylethyl)-, hydrochloride, (R)-, Benzenemethanamine, α-(1-methylethyl)-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10H,11H2,1-2H3;1H/t10-;/m1./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CC(C)[C@@H](N)c1ccccc1
Nombre IUPAC (1R)-2-metil-1-fenil-propan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 185.69
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185,0971 g/mol