Learn More
Ácido (R)-(+)-2-metoxipropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-2-Methoxypropionic Acid |
| CAS | 23943-96-6 |
| Fórmula molecular | C4 H8 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Propanoic acid','2-methoxy-','(2R)-, Propanoic acid','2-methoxy-','(R)-, Propionic acid','2-methoxy-','(R)-(+)- (8CI), (2R)-2-Methoxypropanoic acid, (R)-(+)-2-Methoxypropanoic acid, (R)-(+)-2-Methoxypropionic acid, (R)-2-Methoxypropanoic acid, (R)-2-Methoxypropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3/c1-3(7-2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/t3-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H](C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-metoxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 104.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0473 |