Learn More
Ácido (R)-(+)-2-metoxipropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10641642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10641642 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10641642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331810010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2-Methoxypropionic acid
CAS 23943-96-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0940g/mL
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H8O3
Fórmula lineal CH3CH(OCH3)COOH
Índice de refracción 1.4132 to 1.4152
Número MDL MFCD01632582
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.094
Condición de rotación específica + 78.00 (20.00°C c=neat)
Rotación específica + 78
Sinónimo r-2-methoxypropanoic acid, 2r-2-methoxypropanoic acid, unii-ig4dib9v6i, r---2-methoxypropionic acid, propanoic acid, 2-methoxy-, r, 2-methoxypropanoic acid, r, r-+-2-methoxypropionic acid, ig4dib9v6i, r-+-2-methoxypropanoic acid, propanoic acid, 2-methoxy-, 2r
Clave InChI ICPWFHKNYYRBSZ-GSVOUGTGSA-N
SMILES CC(C(=O)O)OC
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-metoxipropanoico
Peso molecular (g/mol) 104.11
PubChem CID 2733584
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido