Learn More
(R)-(-)-2-(Metoximetil)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10862641 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10862641 5 mL 5 ml
10200800 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10862641 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 376190050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 84025-81-0 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84025-81-0
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.17
Clave InChI CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
PubChem CID 671216
Nombre IUPAC (2R)-2-(metoximetil)pirrolidina
SMILES COCC1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9320g/mL
Punto de ebullición 62.0°C (40.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.932
Rotación específica -32.5° to -36.5° (20°C, 589nm) (c=2 in aq HCl)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.