Learn More
(R)-(-)-2-metoxi-2-feniletanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398925
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11398925 250 mg 250 miligramos
11388925 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11398925
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14044.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 17628-72-7 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17628-72-7
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00011550
Clave InChI JDTUPLBMGDDPJS-VIFPVBQESA-N
Sinónimo r-2-methoxy-2-phenylethanol, r---2-methoxy-2-phenylethanol, 2r-2-methoxy-2-phenylethanol, 2r-2-methoxy-2-phenyl-ethanol, r-2-phenyl-2-methoxyethanol, --, a-methoxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, beta-methoxy-, betar
PubChem CID 6950345
Nombre IUPAC (2R)-2-metoxi-2-feniletanol
SMILES COC(CO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Methoxy-2-phenylethanol
Densidad 1.05
Punto de ebullición 65°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 250 mg
Beilstein 2437247
Rotación óptica −133° (c=1 in Acetone)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza ≥98%