Learn More
(R)-2-Isopropilsuccínico ácido-1-metil éster, 95 %, (98 % EE), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792095 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10792095 5 g Frasco de vidrio 5 g
10350652 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10792095 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363060050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220498-08-8
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.19
Número MDL MFCD01091030
Clave InChI VHOGSWBAPDPWTG-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, r-2-isopropyl-succinic acid-1-methyl ester, r-2-isopropylsuccinic acid-1-methyl ester, 3r-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, 2r-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, r---2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, butanedioic acid,2-1-methylethyl-, 1-methyl ester, 2r
PubChem CID 5702634
Nombre IUPAC Ácido (3R)-3-metoxicarbonil-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C(CC(=O)O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester
Nombre de nota 98% ee
Color Amarillo
Exceso enantiomérico 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 95%,(98% ee)
Forma física Líquido viscoso