Learn More
(R)-2-isopropil-3,6-dimetoxi-2,5-dihidropirazina (> 85% de pureza), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine |
| CAS | 109838-85-9 |
| Fórmula molecular | C9 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | COC1=N[C@H](C(C)C)C(=NC1)OC |
| Nombre IUPAC | (2R)-3,6-dimetoxi-2-propan-2-il-2,5-dihidropirazina |
| Peso molecular (g/mol) | 184.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1212 |