Learn More
(R)-2-Isobutilsuccínico ácido-1-metil éster, 95 %, (98 % EE), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10384782 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10384782 1 g Frasco de vidrio 1 g
10370982 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10384782 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 363050010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 130165-76-3 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130165-76-3
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD01091032
Clave InChI AJNNFMRCMKGYHA-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-2-isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 3r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, r-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2r, r-2-isobutyl succinic acid 1-methyl ester, r-+-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester
PubChem CID 5702633
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-metoxicarbonil-5-metilhexanoico
SMILES CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
Color Amarillo
Exceso enantiomérico 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica +18° to +21° (25°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 95%,(98% ee)
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.