Learn More
Clorhidrato de (R)-2-hidroximetilmorfolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411019 1 g 1 g
15428636 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15411019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64003.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1436436-17-7 | Molecular Formula: C5H12ClNO2 | Molecular Weight: 153.606 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1436436-17-7
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Número MDL MFCD11052541
Sinónimo r-morpholin-2-ylmethanol hydrochloride, r-2-hydroxymethylmorpholine hcl, r-morpholin-2-yl methanol hydrochloride, r-2-hydroxymethylmorpholine hydrochloride, r-morpholin-2-ylmethanol-hcl, r-2-morpholinemethanol hcl, r-2-morpholinemethanol hydrochloride, 2r-morpholin-2-ylmethanol hydrochloride, r-2-hydroxymethyl-morpholine hydrochloride, r-2-hydroxymethyl morpholine hydrochloride
PubChem CID 42614735
Nombre IUPAC [(2R)-morfolin-2-il]metanol; clorhidrato
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-2-Hydroxymethylmorpholine hydrochloride
Cantidad 1 g
Clave InChI NBGXGDBTUJNTKJ-NUBCRITNSA-N
SMILES C1COC(CN1)CO.Cl
Peso molecular (g/mol) 153.606
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido