Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18761348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18761348 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18761348 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6124/50
KDM4A inhibitor; also NF-κB activator
(R)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt is an oncometabolite produced by mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) and IDH2. Inhibits KDM4A in murine embryonic fibroblasts resulting in activation of mTOR. Also activates NF-κB in bone marrow stromal cells and inhibits FTO (mRNA N6-methyladenine demethylase).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt
CAS 103404-90-6
Sinónimo (R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt
Cantidad 50 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in water
Fórmula molecular C5H6Na2O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.08
Forma física Sólido
Color Blanco
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Para uso exclusivo en investigación.