Learn More
Ácido (R)-2-hidroxibutanoico, TRC
Código de producto. 30397751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397751 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30397751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9776631G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-Hydroxybutanoic Acid
CAS 20016-85-7
Fórmula molecular C4 H8 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Butanoic acid, 2-hydroxy-, (2R)-, Butanoic acid, 2-hydroxy-, (R)-, Butyric acid, 2-hydroxy-, D- (8CI), (2R)-2-Hydroxybutanoic acid, (-)-2-Hydroxy-n-butyric acid, (-)-2-Hydroxybutanoic acid, (-)-2-Hydroxybutyric acid, (-)-α-Hydroxybutyric acid, (R)-2-Hydro
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
SMILES CC[C@@H](O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-hidroxibutanoico
Peso molecular (g/mol) 104.105
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.047