Learn More
(R)-2-hidroxi-4-fenilbutírico éster etílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric Acid Ethyl Ester |
| CAS | 90315-82-5 |
| Fórmula molecular | C12H16O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (alphaR)-alpha-Hydroxybenzenebutanoic Acid Ethyl Ester, (R)-Ethyl 2-Hydroxy-4-phenylbutanoate, Ethyl (R)-alpha-Hydroxybenzenebutanoate, Ethyl 2(R)-hydroxy-4-phenylbutyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](O)CCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-hidroxi-4-fenilbutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1099 |