Learn More
Ácido (R)-2-hidroxi-4-fenilbutírico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric Acid-d5 |
| CAS | 1286987-57-2 |
| Fórmula molecular | C10H7D5O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (alphaR)-alpha-Hydroxybenzenebutanoic Acid-d5, (R)-2-Hydroxy-4-phenylbutanoic Acid-d5, (R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric Acid-d5, (R)-alpha-Hydroxybenzenebutanoate-d5, L-4-Phenyl-alpha-hydroxybutyric Acid-d5, D-(-)-Benzyllactic Acid-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@@H](O)C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-hidroxi-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 185.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.11 |