Learn More
Ácido (R)-2-(fmoc-amino)butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-(Fmoc-amino)butyric acid |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.36 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |