Learn More
Ácido (R)-2-(fmoc-amino)butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410899 1 g 1 g
15420899 5 g 5 g
15430899 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63923.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 170642-27-0 | C19H19NO4 | 325.364 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170642-27-0
Fórmula molecular C19H19NO4
Peso molecular (g/mol) 325.364
Número MDL MFCD00270336
Clave InChI XQIRYUNKLVPVRR-QGZVFWFLSA-N
Sinónimo fmoc-d-abu-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2r, l-2-fmoc-amino butyric acid, fmoc-d-2-aminobutyric acid, fmoc-d-abu 2-oh, ambotzfaa1611, fmoc-d-2abu-oh
PubChem CID 853017
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)butanoico
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.36
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido