Learn More
(R)-2-difenilmetilpirrolidina, LoGiCal
Código de producto. 30458931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30458931 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30458931 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1366.20
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
CAS 22348-31-8
Nombres de analitos o componentes (R)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyrrolidine, 2-(diphenylmethyl)-, (2R)-, Pyrrolidine, 2-(diphenylmethyl)-, (+)-, Pyrrolidine, 2-(diphenylmethyl)-, (R)-, (R)-2-Benzhydrylpyrrolidine, (R)-(+)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C1CN[C@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC (2R)-2-benzhidrilpirrolidina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 237.34
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1517 g/mol