Learn More
Ácido (R)-(-)-2-cloromandélico, TRC
Código de producto. 30351121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30351121 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30351121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367685500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Chloromandelic Acid
CAS 52950-18-2
Fórmula molecular C8H7ClO3
Cantidad 500 mg
Sinónimo (alphaR)-2-Chloro-alpha-hydroxy-benzeneacetic Acid, (R)-2-chloro-alpha-hydroxy-Benzeneacetic Acid, (2R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(hydroxy)acetic Acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (R)-(2-Chlorophenyl)(hydroxy)acetic Acid, (R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyethanoic Acid, (R)-2-Chloromandelic Acid, (R)-2-Hydroxy-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (R)-o-Chloromandelic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
SMILES O[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1Cl
Nombre IUPAC (2R)-ácido 2-(2-clorofenil)-2-hidroxiacético
Peso molecular (g/mol) 186.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0084