Learn More
Ácido (R)-(-)-2-cloromandélico, ChiPros 99+%, 99+% ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385355 25 g 25 g
11365355 1 g 1 g
11375355 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19586.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52950-18-2 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52950-18-2
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00798429
Clave InChI RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r---2-chloromandelic acid, r-2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, r-2-chloromandelic acid, r-o-chloromandelic acid, 2-chloro-d-mandelic acid, 2r-2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, r-2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, pubchem5742, ksc914s2l, r---2-chloromandelicacid
PubChem CID 2733641
Nombre IUPAC (2R)-ácido 2-(2-clorofenil)-2-hidroxiacético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Chloromandelic acid
Punto de fusión 119°C to 121°C
Densidad 1.48
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Beilstein 2693370
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza ≥99%