Learn More
(R)-(-)-2-Butanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(R)-(-)-2-Butanol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El (R)-(-)-2-butanol es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-2-Butanol |
| Densidad | 0.806 |
| Punto de ebullición | 99°C to 100°C |
| Temperatura de inflamación | 26°C (79°F) |
| Olor | Alcohol-like |
| Índice de refracción | 1.398 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1120 |
| Beilstein | 1718764 |
| Índice Merck | 14,1541 |
| Mostrar más |