Learn More
(R)-(-)-2-Butanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388855 1 g 1 g
11398855 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13983.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14898-79-4 | C4H10O | 74.123 g/mol
(R)-(-)-2-Butanol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(-)-2-butanol es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14898-79-4
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00064280
Clave InChI BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r---2-butanol, r-2-butanol, --2-butanol, 2r-butan-2-ol, r-butan-2-ol, r---sec-butanol, 2-butanol, 2r, unii-dlh38k423j, r---sec-butyl alcohol
PubChem CID 84682
ChEBI CHEBI:35686
Nombre IUPAC (2R)-butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Butanol
Densidad 0.806
Punto de ebullición 99°C to 100°C
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.398
Cantidad 1 g
Número UN UN1120
Beilstein 1718764
Índice Merck 14,1541
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Rotación óptica −15° (c=10 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥98%