Learn More
Ácido (R)-2-bromosuccínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Bromosuccinic Acid |
| CAS | 3972-41-6 |
| Fórmula molecular | C4H5BrO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2R)-Bromo-butanedioic Acid, Bromo-butanedioic Acid, D-(+)-Bromo-succinic Acid, (2R)-2-Bromobutanedioic Acid, (+)-Bromosuccinic Acid, (R)-2-Bromo-1,4-butanedioic Acid, R-(+)-Bromosuccinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5BrO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)C[C@@H](Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-bromobutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.9371 |