Learn More
(R)-2-Ácido Bromobutírico, TRC
Código de producto. 30179854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179854 250 mg 250 miligramos
30179787 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB545000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2681-94-9
Fórmula molecular C4 H7 Br O2
Peso molecular (g/mol) 167
Sinónimo Butanoic acid, 2-bromo-, (2R)- (9CI, ACI), (2R)-2-Bromobutanoic acid (ACI), Butanoic acid, 2-bromo-, (R)- (ZCI), Butyric acid, 2-bromo-, D- (8CI), (2R)-2-Bromobutanoic acid, (R)-2-Bromobutanoic acid, (R)-2-Bromobutyric acid, (R)-2-Bromobutyric acid, (R)-α-Bromobutyric acid, D-2-Bromobutanoic acid, D-2-Bromobutyric acid
Nombre IUPAC (2R)-2-ácido bromobutanoico
SMILES CC[C@@H](Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Bromobutyric Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9629