Learn More
Clorhidrato de (R)-2-bromofenilefrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Bromo Phenylephrine Hydrochloride |
| CAS | 1391054-09-3 |
| Fórmula molecular | C9H13BrClNO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Rac 2-Bromo Phenylephrine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12BrNO2.ClH/c1-11-5-8(13)6-3-2-4-7(12)9(6)10;/h2-4,8,11-13H,5H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-3-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 282.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.9818 |