Learn More
Fumarato de (R)-(+)-2-(Boc-aminometilo)-4,4-dietoxiperidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 11475660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475660 500 mg 500 miligramos
11465660 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475660 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25909.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1301706-76-2
Fórmula molecular C19H34N2O8
Peso molecular (g/mol) 418.487
Número MDL MFCD09953465
Clave InChI HCNKZGJFFYKTGU-SNXORLAUSA-N
Sinónimo r-+-2-boc-aminomethyl-4,4-diethoxypiperidine fumarate, 2r-2-aminomethyl-4,4-diethoxypiperidine fumarate, 2-boc protected, fumaric acid; tert-butyl n-2r-4,4-diethoxypiperidin-2-yl methyl carbamate, tert-butyl 2r-4,4-diethoxypiperidin-2-ylmethyl carbamate 2e-but-2-enedioate
PubChem CID 44119499
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-endioico; N-[[(2R)-4,4-dietoxiperidin-2-il]metil]carbamato de terc-butilo
SMILES CCOC1(CCNC(C1)CNC(=O)OC(C)(C)C)OCC.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2-(Boc-aminomethyl)-4,4-diethoxypiperidine fumarate
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.49